Stampa…
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49202-1G PC49202-5G
APOSPC49202-1GEA 132 EUR
APOSPC49202-1G APOSPC49202-5G
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Punto di fusione: 67,1…71.6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19053258
CAS Number: 1192815-24-9
UN: 3263
ADR: 8,II