3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇BrF₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18791600 CAS Number: 1263178-51-3 UN: 3265 ADR: 8,III |