Stampa…
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [3-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzal fluoride
PC49199-5G PC49199-1G
APOSPC49199-5GEA 234 EUR
APOSPC49199-5G APOSPC49199-1G
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19053257
CAS Number: 1309875-03-3