Stampa…
4-Fluoroindoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-4-fluoro-1H-indole
PC49192-1G PC49192-250MG
APOSPC49192-1GEA 261 EUR
APOSPC49192-1G APOSPC49192-250MG
4-Fluoroindoline
4-Fluoroindoline
Formula: C₈H₈FN
Peso molecolare: 137,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371634
CAS Number: 552866-98-5