Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-4-(chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 231 EUR
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃BrClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441789
CAS Number: 85366-63-8
UN: 3265
ADR: 8,III