Stampa…
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49185-100MG PC49185-1G PC49185-250MG
APOSPC49185-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC49185-100MG APOSPC49185-1G APOSPC49185-250MG
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline
Formula: C₈H₄BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19053255
CAS Number: 1210048-05-7