Stampa…
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-(methylthio)aniline, 4-Amino-3-fluorothioanisole
PC49180-1G PC49180-25G PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA 43.5 EUR
APOSPC49180-1G APOSPC49180-25G APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Formula: C₇H₈FNS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18909665
CAS Number: 76180-33-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III