Stampa…
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49165-1G PC49165-250MG
APOSPC49165-1GEA 522 EUR
APOSPC49165-1G APOSPC49165-250MG
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₆NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18071074
CAS Number: 489429-73-4