Stampa…
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49164-1G PC49164-250MG
APOSPC49164-1GEA 505 EUR
APOSPC49164-1G APOSPC49164-250MG
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18071073
CAS Number: 1233967-22-0