3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC49157-1G
PC49157-5G
PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA
33.5
EUR
APOSPC49157-1G
APOSPC49157-5G
APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Formula:
C₆H₂BrF₂NO₂ Peso molecolare: 237,986 g/mol Punto di fusione: 48…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12545882 CAS Number: 103977-78-2 |