3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₃F₃O·H₂O Punto di ebollizione: 56…56,5 °C (745 mm Hg) Densità: 1,3009 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18384868 CAS Number: 1309602-82-1 UN: 1989 ADR: 3,III |