Stampa…
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Bromo-α,α-difluoro-2-picoline
PC49145-10G PC49145-1G PC49145-5G
APOSPC49145-10GEA 284 EUR
APOSPC49145-10G APOSPC49145-1G APOSPC49145-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Densità: 1,7025 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16140194
CAS Number: 872365-91-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III