Stampa…
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline, (3-Fluoro-5-methylpyridin-2-yl)acetylene
PC49136-1G PC49136-250MG
APOSPC49136-1GEA 152 EUR
APOSPC49136-1G APOSPC49136-250MG
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21648441
CAS Number: 1372103-91-7