Stampa…
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Fluoro-3-methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline
PC49135-1G PC49135-250MG
APOSPC49135-1GEA 241 EUR
APOSPC49135-1G APOSPC49135-250MG
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21648440
CAS Number: 1372103-93-9