Stampa…
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetylene, 5-Ethynyl-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49132-1G PC49132-250MG PC49132-5G
APOSPC49132-1GEA 166 EUR
APOSPC49132-1G APOSPC49132-250MG APOSPC49132-5G
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₄F₃N
Peso molecolare: 171,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13189725
CAS Number: 1196155-24-4