Stampa…
4-Fluoro-3-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49129-1G PC49129-5G PC49129-100MG PC49129-250MG
APOSPC49129-1GEA 864 EUR
APOSPC49129-1G APOSPC49129-5G APOSPC49129-100MG APOSPC49129-250MG
4-Fluoro-3-nitropyridine 95%
4-Fluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114254
CAS Number: 115812-96-9