(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅ClF₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11976096 CAS Number: 179524-60-8 UN: 3261 ADR: 8,III |