Stampa…
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49123-1G PC49123-250MG
APOSPC49123-1GEA 161 EUR
APOSPC49123-1G APOSPC49123-250MG
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
Peso molecolare: 226,628 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798047
CAS Number: 179524-62-0
UN: 3261
ADR: 8,III