(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅ClF₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798046 CAS Number: 179524-68-6 UN: 3265 ADR: 8,II |