(2,3-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-(Chlorosulphonyl)-2,3-difluorotoluene
PC49121-1G
PC49121-500MG
PC49121-250MG
APOSPC49121-1GEA
379
EUR
APOSPC49121-1G
APOSPC49121-500MG
APOSPC49121-250MG
(2,3-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,3-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₅ClF₂O₂S Peso molecolare: 226,628 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798045 CAS Number: 886498-49-3 UN: 3265 ADR: 8,II |