Stampa…
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49120-1G PC49120-250MG
APOSPC49120-1GEA 717 EUR
APOSPC49120-1G APOSPC49120-250MG
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₂BrClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09759045
CAS Number: 869188-52-3