2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-iodo-1-nitrobenzene
PC49098-1G
PC49098-5G
PC49098-25G
PC49098-10G
APOSPC49098-1GEA
66.9
EUR
APOSPC49098-1G
APOSPC49098-5G
APOSPC49098-25G
APOSPC49098-10G
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Formula:
C₆H₃FINO₂ Peso molecolare: 266,996 g/mol Punto di fusione: 118…118,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18396989 CAS Number: 2996-31-8 |