Stampa…
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49097-1G PC49097-500MG
APOSPC49097-1GEA 531 EUR
APOSPC49097-1G APOSPC49097-500MG
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16883053
CAS Number: 630422-89-8