Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49094-1G PC49094-5G
APOSPC49094-1GEA 78.3 EUR
APOSPC49094-1G APOSPC49094-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Formula: C₁₁H₁₁F₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460499
CAS Number: 290297-43-7