Stampa…
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)ethanoic acid
PC49092-1G PC49092-500MG
APOSPC49092-1GEA 415 EUR
APOSPC49092-1G APOSPC49092-500MG
(Trifluoromethoxy)acetic acid
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Formula: C₃H₃F₃O₃
Peso molecolare: 144,049 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C (33 mm Hg)
Densità: 1,5014 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858185
CAS Number: 69105-00-6