5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-iodo-5-methyl-2-nitrobenzene
Formula:
C₇H₅FINO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27937150 CAS Number: 1803811-31-5 |