Stampa…
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49089-1G PC49089-250MG PC49089-5G
APOSPC49089-1GEA 150 EUR
APOSPC49089-1G APOSPC49089-250MG APOSPC49089-5G
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19439730
CAS Number: 617706-18-0