Stampa…
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49088-1G PC49088-5G
APOSPC49088-1GEA 88.7 EUR
APOSPC49088-1G APOSPC49088-5G
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Formula: C₆H₂F₂I₂
Peso molecolare: 365,886 g/mol
Punto di fusione: 55…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22273735
CAS Number: 501433-06-3