Stampa…
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49086-1G PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA 87 EUR
APOSPC49086-1G APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄F₂IN
Punto di fusione: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602052
CAS Number: 1026989-94-5