Stampa…
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyano-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
PC49084-1G PC49084-250MG PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA 81.5 EUR
APOSPC49084-1G APOSPC49084-250MG APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072580
CAS Number: 1220630-83-0