Stampa…
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49083-1G PC49083-25G PC49083-5G
APOSPC49083-1GEA 31.9 EUR
APOSPC49083-1G APOSPC49083-25G APOSPC49083-5G
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194486
CAS Number: 944805-63-4