Stampa…
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49082-1G PC49082-5G PC49082-25G
APOSPC49082-1GEA 33.5 EUR
APOSPC49082-1G APOSPC49082-5G APOSPC49082-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso molecolare: 299,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12761592
CAS Number: 933785-18-3