Stampa…
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4908-1G PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA 977 EUR
APOSPC4908-1G APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Formula: C₁₇H₁₅F₃N₂O₄
Peso molecolare: 368,307 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00974993
CAS Number: 338392-13-5