Stampa…
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Bis(2-fluorophenyl)ethane
PC49078-1G PC49078-5G PC49078-10G
APOSPC49078-1GEA 147 EUR
APOSPC49078-1G APOSPC49078-5G APOSPC49078-10G
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene)
Formula: C₁₄H₁₂F₂
Peso molecolare: 218,242 g/mol
Punto di fusione: 40…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143587
CAS Number: 349-38-2