Stampa…
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Amino-3-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC49077-1G PC49077-250MG
APOSPC49077-1GEA 408 EUR
APOSPC49077-1G APOSPC49077-250MG
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 256,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD25541884
CAS Number: 1445995-79-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III