Stampa…
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Acetyl-2-fluoroanisole, 1-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49075-1G PC49075-250MG PC49075-5G
APOSPC49075-1GEA 132 EUR
APOSPC49075-1G APOSPC49075-250MG APOSPC49075-5G
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194330
CAS Number: 208777-19-9