Stampa…
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Bromo-5-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49073-1G PC49073-250MG
APOSPC49073-1GEA 176 EUR
APOSPC49073-1G APOSPC49073-250MG
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₄O
Peso molecolare: 271,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541883
CAS Number: 1445995-82-3