3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49072-1G
PC49072-5G
APOSPC49072-1GEA
87
EUR
APOSPC49072-1G
APOSPC49072-5G
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formula:
C₁₀H₈F₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025397 CAS Number: 916420-73-0 |