Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49068-1G PC49068-250MG PC49068-5G
APOSPC49068-1GEA 58 EUR
APOSPC49068-1G APOSPC49068-250MG APOSPC49068-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541882
CAS Number: 1445995-80-1
UN: 3265
ADR: 8,II