Stampa…
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 524 EUR
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038470
CAS Number: 1020718-20-0
UN: 3265
ADR: 8,III