Stampa…
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluorochlorobenzene
PC4905-25G PC4905-5G
APOSPC4905-25GEA 437 EUR
APOSPC4905-25G APOSPC4905-5G
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formula: C₆H₂ClF₃
Peso molecolare: 166,528 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C
Punto di fusione: –1 °C
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012239
CAS Number: 2106-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III