Stampa…
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
PC49039-1G PC49039-500MG
APOSPC49039-1GEA 343 EUR
APOSPC49039-1G APOSPC49039-500MG
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·2ClH
Peso molecolare: 249,061 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16988625
CAS Number: 1020747-92-5