3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
8-Fluoroquinolin-3-amine dihydrochloride
PC49034-1G
PC49034-250MG
APOSPC49034-1GEA
201
EUR
APOSPC49034-1G
APOSPC49034-250MG
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Formula:
C₉H₇FN₂·2ClH Peso molecolare: 235,086 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18375334 CAS Number: 1266226-18-9 |