Stampa…
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49033-1G PC49033-250MG PC49033-5G
APOSPC49033-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49033-1G APOSPC49033-250MG APOSPC49033-5G
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₂
Punto di fusione: 240…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11108738
CAS Number: 71082-53-6