Stampa…
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49032-1G PC49032-250MG
APOSPC49032-1GEA 491 EUR
APOSPC49032-1G APOSPC49032-250MG
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787869
CAS Number: 734524-15-3