Stampa…
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
PC49029-1G PC49029-250MG
APOSPC49029-1GEA 419 EUR
APOSPC49029-1G APOSPC49029-250MG
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₉H₈F₃N₃
Peso molecolare: 215,175 g/mol
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847095
CAS Number: 1260678-12-3