Stampa…
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49027-250MG PC49027-100MG
APOSPC49027-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC49027-250MG APOSPC49027-100MG
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Punto di fusione: 142…144 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185822
CAS Number: 128073-01-8