Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49026-1G PC49026-5G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 48.1 EUR
APOSPC49026-1G APOSPC49026-5G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 225,994 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774089
CAS Number: 887583-90-6