Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49020-1G PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA 51 EUR
APOSPC49020-1G APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₆F₄
Peso molecolare: 190,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18909663
CAS Number: 1298094-29-7
UN: 1993
ADR: 3,II