Stampa…
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49018-1G PC49018-250MG PC49018-100MG
APOSPC49018-1GEA 14.7 EUR
APOSPC49018-1G APOSPC49018-250MG APOSPC49018-100MG
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
Peso molecolare: 210,431 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185350
CAS Number: 1214326-94-9